Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon pour SAA
Catalog # ACRO196185000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon pour SAA
- Élement:Phosphore
- Symbole:P