Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon mono-élément pour ICP-MS
ACCUICPMS41W0.1X1
:
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon mono-élément pour ICP-MS
- Élement:Phosphore
- Symbole:P