Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 3.5 mol/l (3.5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7447-40-7
:
Formule:KCl+AgCl
Numéro MDL:MFCD00011360
:74.55 g/mol
Densité:1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-211-8
Frequently Bought Together