Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse pour contenu d'electrodes
Catalog # KRAF20116.4000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
About this item
:
:74.55 g/mol
Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl+AgCl
MDL Number:MFCD00011360