ContactUsLinkComponent
Praseodymium standard solution, 1,000 mg/L Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Praseodymium standard solution, 1,000 mg/L Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
  13812.AE
 :  
Praseodymium standard solution, 1,000 mg/L Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
  13812.AE
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Praseodymium standard solution, 1,000 mg/l Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
  • MDL No.:
    MFCD00011174
  • Élement:
    Praséodyme
  • Symbole:
    Pr
Molecular Formula: Pr6O11 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174