Cesium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # ACCUICPMS12N0.1X1
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Élement:Césium
- Symbole:Cs