ContactUsLinkComponent
Cadmium solution standard, 1,000 mg/L Cd dans dil. l'acide nitrique (de Cd) étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Cadmium solution standard, 1,000 mg/L Cd dans dil. l'acide nitrique (de Cd) étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # SUPL36379-100ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Cadmium solution standard, 1,000 mg/L Cd dans dil. l'acide nitrique (de Cd) étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # SUPL36379-100ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Cadmium
  • Symbole:
    Cd
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.