ContactUsLinkComponent
Support pour poids d'immersion pour flacons, type anneau, en Poxygrid®
Support pour poids d'immersion pour flacons, type anneau, en Poxygrid®
N° de catalogue 214-1918
undefined
Support pour poids d'immersion pour flacons, type anneau, en Poxygrid®
N° de catalogue 214-1918
Spécifications
  • Désignation:
    Support d'anneau en plomb
  • Environmentally Preferable:
  • Cdt:
    1
  • Pour:
    Flask immersion weights
  • Ø int.:
    17,8 mm
Spécifications
À propos de cet article
This wire formed, epoxy coated holder keeps lead ring weights organised and handy.
  • Small footprint
  • Base Ø: 190 mm
Larger stack of 171 mm height is neatly designed on tapered centre.