0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Bouchons
Bouchons en caoutchouc
Bouchons de manchon, en caoutchouc
Bouchons de manchon, en caoutchouc
Bouchons de manchon, en caoutchouc
DENE2100814
:
DEUTSCH NEUMANN
Bouchons de manchon, en caoutchouc
DENE2100814
:
DEUTSCH NEUMANN
Ø inférieur:
14,0 mm
Ø supérieur:
20,0 mm
Ø trou:
8,0 mm
Hauteur:
32,0 mm
Cdt:
100
Duromètre 40 shore A