dNTP mix
dNTP mix
dNTP mix, 20 mM, 1 mL
N° de catalogue 733-0548
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
dNTP mix
N° de catalogue 733-0548
Numéro CAS:  
dNTP mix
dNTP mix
dNTP mix, 20 mM, 1 mL
Numéro CAS:  
Prix
83,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Mélange composé de dATP, de dCTP, de dGTP et de dTTP (5 mM de chaque dNTP). Applications: PCR, RT-PCR, marquage d'ADN et mutagénèse dirigée.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    dNTP mix, 20 mM