Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Catalog # A1691.1000
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Désignation:Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Specifications
About this item
Solution concentrée 50x de 2 M de Tris, 1 M d'acide acétique glacial et 0.5 mM de EDTA.Na2, pH 8,5±0,2.