ContactUsLinkComponent
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
  A3945.1000
 :  
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
  A3945.1000
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
Solution concentrée 10x de 0,89 M de Tris, 0,89 M d'acide borique et 0,02 M de EDTA.Na2, pH 8,3 ±0,2.
DNases, RNases et protéases indétectables.