Solutions tampons
Solutions tampons
4,01, Sachet, 25×20 ml, 25
Catalog # 662-4003
Supplier:   Hanna
Solutions tampons
Catalog # 662-4003
Supplier:  Hanna
CAS Number:  
Solutions tampons
Solutions tampons
4,01, Sachet, 25×20 ml, 25
CAS Number:  
Price
50,50 €
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Les solutions en sachets garantissent une précision optimale. Le sachet à revêtement plastique garantit une excellente étanchéité aux liquides et une bonne protection contre la lumière. Les solutions ne doivent être utilisées qu'une seule fois afin d'éviter tout risque de contamination. Elles satisfont également aux exigences des BPL et des normes ISO. Elles ont été ajustées au moyen d'un pH-mètre étalonné à l'aide d'un tampon conformément aux normes NIST.
  • Précision
  • À usage unique
  • Aucun risque de contamination
Delivery information: les tampons en sachets sont livrés avec un certificat de conformité
Documents
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Sachet
  • Cdt:
    25
  • Info cdt:
    25×20 ml
  • Valeur pH:
    4,01