ContactUsLinkComponent
Human Recombinant Epidermal Growth Factor (from E. coli)
N° de catalogue 734-1309
Supplier:  Corning
   Low Manufacturing Impact
CAS Number:  
Human Recombinant Epidermal Growth Factor (from E. coli)
N° de catalogue 734-1309
Supplier:  Corning
   Low Manufacturing Impact
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    100 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
  • Species:
    Human
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Conditions de stockage:
    Stable pendant au moins trois mois à 2-8 °C (lyophilisé) ou ≤ trois mois à -20 °C (solubilisé).
    Ne pas entreposer dans un congélateur sans givre. Eviter les cycles de congélation-décongélation multiples.
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 - Bedford
  • Synonyme de protéine:
    Epidermal Growth Factor
  • Nom de la protéine/du peptide:
    EGF
  • Purity:
    >98 % par SDS-PAGE et HPLC de phase inversée
    Capacité démontrée à stimuler la prolifération de fibroblastes de prépuce humain dans un milieu contenant du sérum
    Filtré (membrane de 0,2 µm) et testé négativement concernant les bactéries, champignons et mycoplasmes
  • Molecular weight:
    6,2 kD
  • Concentration:
    Milieu de 0,1-1,0 ng/ml selon le type de cellule
  • Formulation:
    Lyophilisé à partir d'acide acétique, sans support; reconstitution dans d'H₂O ou tampon aqueux
Specifications
About this item
Le facteur de croissance épidermique (EGF) est une protéine mitogène de faible poids moléculaire qui stimule la prolifération d'une grande variété de types de cellules in vitro. L'EGF peut également être utilisé comme récepteur, pour l'expression génétique, les études de cicatrisation et la culture de cellules dans des systèmes exempts de sérum ou à sérum réduit.
Mouse natural EGF are tested for ability to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. Human recombinant EGF are shown to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. All products are filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.