TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayer
N° de catalogue CAMA022.6530
Fournisseur:   CAMAG
TLC/HPTLC sprayers
N° de catalogue CAMA022.6530
Fournisseur:  CAMAG
TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayer
Prix
1 040,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
  • Function is electro-pneumatic
  • Homogeneous distribution over the layer at a low reagent consumption
Delivery information: Complete sprayer consists of charger and a pump unit with two kinds of spray heads, type A for spray solutions of normal viscosity (organic solvents), and type B for liquids of higher viscosity.
Spécifications
  • Désignation:
    TLC/HPTLC sprayer
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • CAMA022.6535
    Têtes de pulvérisation, type A et type B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 207,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • CAMA022.6536
    Flacon de réactif de 100 ml avec bouchon, lot de 6
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 369,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • CAMA022.6538
    Têtes de pulvérisation, type B
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 247,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 552-0076
    Flacon de réactif de 50 ml avec bouchon
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 344,00 €