Armoires de pulvérisateur CCM
Catalog # CAMA022.6230UK
Supplier: CAMAG
Specifications
- Désignation:Enceinte de pulvérisation CCM II, prise UK, 470×490×490 mm, avec ventilateur et un tuyau flexible d'échappement d'1,5 m (Ø 127 mm)
- Seq:02
- Cdt:1
Specifications
About this item
L'armoire de pulvérisation TLC est conçue pour l'élimination complète du brouillard de pulvérisation excessif lors de la pulvérisation de réactif sur une plaque TLC.
- Fabriquée en PVC
- Le souffleur, un ventilateur radial alimenté par un moteur situé à l'extérieur du conduit de fumée, produit un débit d'air de 3,7 m³/min
- Plateau intégré amovible, facile à nettoyer
Il n'y a pas de déviation du jet de pulvérisation avant qu'il n'atteigne la plaque, un effet souvent rencontré avec une hotte de laboratoire normale. Les particules qui rebondissent sur la plaque sont complètement éliminées. Cette cabine de pulvérisation est également utile pour sécher les plaques après le développement, avec ou sans l'aide d'un sèche-cheveux.