Cônes de sédimentation Imhoff, WHEATON®
Cônes de sédimentation Imhoff, WHEATON®
avec bouchon à vis et bouchon amovible
N° de catalogue WHEAW990800
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Cônes de sédimentation Imhoff, WHEATON®
N° de catalogue WHEAW990800
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Cônes de sédimentation Imhoff, WHEATON®
Cônes de sédimentation Imhoff, WHEATON®
avec bouchon à vis et bouchon amovible
Prix
244,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Made of SAN.
Pour déterminer le montant volumétrique de matières solides décantables.
Graduation : 0 - 1 ml/0,1 ml ; 1 - 10 ml/0,5 ml ; 10 - 40 ml/1 ml ; 40 - 100 ml/2 ml
Spécifications
  • Type:
    avec bouchon à vis et bouchon amovible
  • Cat. No.:
    WHEAW990800
  • Graduation:
    0 - 1
    1 - 10
    10 - 40
    40 - 100
  • Division:
    0,1 ml
    0,5 ml
    1 ml
    2 ml
  • Tolérance:
    0,1 (±ml)
    0,5 (±ml)
    1 (±ml)
    2 (±ml)