Accessoires, WHEATON®
Accessoires, WHEATON®
Portoirs pour cuve à coloration Coplin de Wheaton
N° de catalogue 720-0709
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Accessoires, WHEATON®
N° de catalogue 720-0709
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Accessoires, WHEATON®
Accessoires, WHEATON®
Portoirs pour cuve à coloration Coplin de Wheaton
Prix
61,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
En PP, orange
Ce portoir en PP permet le transfert facile et sûr de cinq lames dans d'autres cuves de coloration. Il s'intègre dans des cuves de coloration Coplin de Wheaton.
Spécifications
  • Désignation:
    Portoirs pour cuve à coloration Coplin de Wheaton