0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Éclairages
Lampes UV
UV fraud detection lamp
UV fraud detection lamp
Catalog # UVPA95-0164-02
Supplier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Expand image
UV fraud detection lamp
Catalog # UVPA95-0164-02
Supplier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Specifications
Pour:
Vérification de documents et de signatures
Désignation:
Lampe UV SL-2M, BLB
Modèle:
SL-2M
Puissance:
4 W
Cdt:
1
Longueur d'onde:
365 nm
Specifications
About this item
Product Details
Product Details