UV multiple ray lamp
Lampe UV à rayons multiples, trois positions en hauteur, 365/254 nm, lumière blanche froide/ciel nordique, 230 V, MLR-58, Utilisation sur paillasse, 365/254 nm, 8 W
UVPA95-0313-02
- Pour:Utilisation sur paillasse
- Désignation:Lampe UV à rayons multiples, trois positions en hauteur, 365/254 nm, lumière blanche froide/ciel nordique, 230 V
- Modèle:MLR-58
- Puissance:8 W
- Longueur d'onde:365/254 nm