ContactUsLinkComponent
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-75G
  UVPA95-0253-02
undefined
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-75G
  UVPA95-0253-02
  • Modèle:
    C-75
  • Longueur d'onde:
    254/365 nm
  • Désignation:
    Chromato-Vue® C-75, haute performance, avec deux tubes UV
  • Puissance:
    2×15 W
  • Cdt:
    1
  • Pour:
    Études de fluorescence et tests non destructifs