Screw top vials, WHEATON®
Flacon, avec bouchon et septa non assemblés, , 1,80 ml, 12×32 mm, incolore, Oui, PTFE/silicone
N° de catalogue WHEA225170
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
These vials made of type I borosilicate glass are used in most autosamplers requiring traditional screw top vials.
: Vial inserts must be ordered separately.
: Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Ø×h:12×32 mm
- Septum:PTFE/silicone
- Capacité:1,80 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Flacon, avec bouchon et septa non assemblés
- Cat. No.:WHEA225170