ContactUsLinkComponent
Affinity chromatography media, Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow
Affinity chromatography media, Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
undefined
Affinity chromatography media, Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow
Fournisseur:  Cytiva
Spécifications
  • Plage de pH:
    3 - 12
  • Matrix:
    Highly cross-linked 4% agarose
  • Ligand:
    Glutathione and 10-carbon linker arm
  • Température de stockage:
    4 - 30 °C
  • Capacité de fixation:
    >10 mg/ml
  • Débit:
    <450 cm/h
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together