Éponge à récurer pour verrerie, Cleanware™
Catalog # BELAF170780001
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Emballage:2 éponges/paquet
- Couleur:jaune/vert
- L×l:108×64 mm
- Épaisseur:25 mm
- Cdt:2
Specifications
About this item
Cette éponge très absorbante résistante aux odeurs est conçue pour enlever des résidus tenaces sur la verrerie.
- Performances de séchage similaires à la cellulose, maintient les propriétés physiques souhaitées du polyuréthane
- La mousse contient une technologie anti-microbienne pour inhiber la prolifération bactérienne et les odeurs
- Reste souple et flexible, mouillée ou sèche
- Ne se fissure pas, ne se rétracte pas et ne se fragilise pas comme la cellulose
- Le côté à récurer résiste aux accrochages ; ne laisse pas de fibres et conserve sa capacité à récurer agressive, même en cas d'utilisation fréquente