ContactUsLinkComponent
Kit de test des mycoplasmes qPCR
  A9019.0025
 :  
undefined
Kit de test des mycoplasmes qPCR
  A9019.0025
 :  
  • Cdt:
    25 Tests
  • Désignation:
    Kit de test des mycoplasmes qPCR
Mélange PCR lyophilisé pour la détection de mycoplasmes dans la culture cellulaire en temps réel/par qPCR.
 : Fourni sans Taq ADN polymérase. Contenu du kit : mélange d'amorces PCR (amorces, sondes et nucléotides), tampon de réaction, eau de qualité PCR, modèle de contrôle positif et ADN contrôle interne.