VWR®, Solution saline tamponnée au phosphate (PBS), faible teneur en phosphate, 10X
N° de catalogue 437117K
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Sac placé dans une boîte (Cubitainer)
- Cdt:10 L
- Désignation:Phosphate buffered saline (PBS), low phosphate, 10X
Spécifications
À propos de cet article
Concentré irradié de PBS, il convient au lavage des cellules après dilution.
- KCl 2,0 g/L
- NaCl 70,1 g/L
- Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
- NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Add 1 ml of 10X PBS to 9 ml of water to give a 1X PBS solution.
pH (20°C): 6,90 - 7,30