dNTP Mix
dNTP-Mix, 1.000 µl
N° de catalogue 733-1271
Fournisseur:   Quantabio
dNTP Mix
N° de catalogue 733-1271
Fournisseur:  Quantabio
Numéro CAS:  
dNTP Mix
dNTP-Mix, 1.000 µl
Numéro CAS:  
Prix
367,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 µl
Product Details & Documents
Le mélange dNTP 10 mM est une solution de désoxyribonucléosides triphosphates de haute pureté, fonctionnellement qualifiée pour la PCR quantitative en temps réel (qPCR). Il convient à une utilisation dans la PCR en point final conventionnelle, la qPCR en temps réel, la synthèse d'ADNc de premier brin, ainsi qu'à d'autres applications utilisant les dNTP comme substrat. L'utilisation de dNTP certifiés pour qPCR constitue une mesure simple mais importante pour garantir la reproductibilité des tests.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1.000 µl
  • Désignation:
    dNTP-Mix
Spécifications