Seringues de dosage précis, Injekt®-F Solo
720-2561
: B. Braun
- Capacité:1 ml
- Désignation:Sans aiguille
- Environmentally Preferable:
- Division échelle:0,01 ml
- Cdt:100
En PP/PE Seringues de dosage précis de 1 ml, avec tige de piston verte, deux pièces, p. ex. pour les tests relatifs à la tuberculine, à l'héparine et aux allergies. Graduation noire indélébile pour une lisibilité optimale. Sans latex ni PVC
- Corps de seringue ultra-transparent
- Avec piston à ergot, sans espace mort, aucune perte de médicaments
- Volume résiduel minimal
- Butée de piston sûre pour un prélèvement sans problème jusqu'au volume maximal
- Embout Luer, centré
: Carton distributeur de 100 pièces