Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Macrosette®, M512
Catalog # 720-1627
Supplier: Simport Scientific
Specifications
- Couleur:blanc
- Environmentally Preferable:
- Cdt:750
Specifications
About this item
En polymère acétal
- Cassettes en plastique jetables conçues pour maintenir des échantillons de tissu plus grands : mêmes dimensions que la cassette Histosette®, mais deux fois plus profondes (12 mm)
- Très résistant aux solvants histologiques
- Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides
- Couvercle intégré
- Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec les principaux systèmes d'étiquetage automatiques
l×p×h: 40×23×12 mm
Packaging: Conditionnement: chaque paquet contient trois boîtes de 250 cassettes.