Lampe UV
Lampe UV
366 nm, 4 W
Catalog # 1.13203.0001
Supplier:   Merck
Lampe UV
Catalog # 1.13203.0001
Supplier:  Merck
Lampe UV
Lampe UV
366 nm, 4 W
Price
135,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Lampe UV conçue pour les milieux de culture Fluorocult®.
Specifications
  • Puissance:
    4 W
  • Longueur d'onde:
    366 nm