ContactUsLinkComponent
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
  1.14693.0001
 :  Merck
 :  
undefined
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
  1.14693.0001
 :  Merck
 :  
  • Cdt:
    1 SET
  • Désignation:
    Spectroquant® PhotoCheck
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Le test PhotoCheck est conçu pour tester la précision de longueur d'ondes de tous les photomètres et spectrophotomètres Merck. Il peut être utilisé comme norme secondaire pour les instruments de test, conformément aux normes DIN/ISO 9000 et ISO 14000. Les solutions de couleur stable peuvent être utilisées pour tester les filtres de spectrophotomètres suivants et les réglages de longueurs d'ondes : 445 et 446 nm, 520 et 525 nm, et 690 nm. La précision des réglages de longueurs d'ondes et la linéarité de la mesure d'extinction sont vérifiées à l'aide de 4 solutions par longueur d'ondes. La traçabilité de ces solutions de test par rapport aux normes internationales est garantie par leur observation dans un photomètre de référence, lui-même vérifié par rapport à la norme primaire (NIST). Ces valeurs sont correctement consignées et fournies comme une partie de l'ensemble.