Détergent liquide, L900, Nalgene®
148-0114
- Désignation:Détergent liquide, L900
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:4 L
Spécialement conçu pour nettoyer les articles de laboratoire en plastique et en verre utilisés en pharmacie, dans la recherche médicale, dans l'enseignement, en biotechnologie, ...
- Formulated to be compatible with all plastics, especially polycarbonate
- Will not cause crazing, stress cracking or clouding when used as directed
- For hand or machine use, it is non toxic and low foaming
Non inhibiteur selon les méthodes standard APHA d'analyse de l'eau et des eaux usées.