Kit absorbant pour produits chimiques
: 3M
Ces kits d'absorption sont utilisables en association avec des liquides dangereux et pour limiter et nettoyer rapidement une fuite.
- P110: pour les petites fuites ou l'essuyage final des grandes fuites, feuilles de 280×330 mm, absorption de 0,25 l/feuille
- P130: rouleau pour grandes surfaces, découpable, 33×3000 cm, absorption de 50 l/rouleau
- P190: rouleau universel pour grandes surfaces, découpable, 48×3300 cm, absorption de 72 l/rouleau
- P200: mini-boudins, 75×1200 mm (Ø×l), absorption de 3,75 l/mini-boudin
- P300: coussins de 180×380 mm, absorption de 2 l/coussin
- P-F2001 : sorbant plié qui peut être utilisé sous la forme de mini-boudins, coussins, feuilles ou rouleaux, 12,5×1520 cm, perforé tous les 40,6 cm, absorption de 119 litres/paquet
Frequently Bought Together