Détergent pour machines
148-3132
- Désignation:neodisher® MA*
- Cdt:10 kg
Ce détergent pour machines est efficace pour le nettoyage d'instruments chirurgicaux, d'ustensiles d'anesthésie, de chaussures de salles opératoire et de biberons.
- Exempt d'oxydants
- Légèrement alcalin
- Disponibles en seaux ou flacons selon la quantité souhaitée