Seringues pour passeurs HPLC, Hitachi instruments
N° de catalogue 548-1655
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Spécifications
- Pour:Auto-échantillonneurs LC L7200/7250, AS1000/2000/4000
- Type:500C-HITACHI
- Volume:500 µl
- Désignation:Étanches aux gaz avec raccord M10-1.0
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1