Glove boxes, controlled atmosphere, Precise™
Glove boxes, controlled atmosphere, Precise™
Boîte à gants, de base, atmosphère contrôlée Precise™, avec 2 ronds de gants, paire de gants en néoprène incluse
N° de catalogue 135-1095
Fournisseur:   LABCONCO
Glove boxes, controlled atmosphere, Precise™
N° de catalogue 135-1095
Fournisseur:  LABCONCO
Glove boxes, controlled atmosphere, Precise™
Glove boxes, controlled atmosphere, Precise™
Boîte à gants, de base, atmosphère contrôlée Precise™, avec 2 ronds de gants, paire de gants en néoprène incluse
Prix
15 210,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This glove box provides a leak-tight environment for work with contamination-sensitive materials.
  • One-piece molded, medium-density polyethylene shell; dry powder epoxy-coated steel superstructure.
  • ¼" thick laminated safety glass viewing window, removable for loading equipment, with powder-coated steel frame and neoprene gasket
  • Space-saving inner and outer transfer chamber doors that pivot upward, are counterbalanced and equipped with quick-latches
  • Black, chemical-resistant phenolic core work surface sealed to the glove box floor
  • Pressure relief valve that activates at pressure/vacuum above 6 inches or below -6 inches of water gauge
  • Fluorescent lamp, 22 watts, with easy replacement from the top
Typical applications include procedures where low levels of oxygen or moisture are important, such as work with organometallics, alternative energy cells or hydrophilic chemicals.
Certifications: Meets Class 1 atmosphere containment conditions for oxygen leak rates per ISO 10648-2 test method.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Boîte à gants, de base, atmosphère contrôlée Precise™, avec 2 ronds de gants, paire de gants en néoprène incluse
  • Chambre de transfert l×P×H (mm):
    305 × Ø 279 mm
  • Cat. No.:
    135-1095
  • Poids:
    118 kg
  • Volume:
    368,1 L
  • L×P×H ext.:
    1340×800×1020 mm
  • Fenêtre d’observation (l×h):
    670,56×317,5 mm
  • l×p×h int.:
    851×698×635 mm
  • Connexion:
    230 volts, 4 amps, aucune prise
  • Modèle:
    Atmosphère contrôlée
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5075619
    Le kit de câbles électriques fournit une connexion étanche pour le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur, comprenant un connecteur à 9 broches scellé (sub-D miniature avec les broches mâles d'un côté et les broches femelles de l'autre) et un cordon de 10'' ; nécessite l'installation et le perçage d'un trou ; le kit d'installation 5241100 est recommandé
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT - 244,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5234401
    Ventilateur ioniseur, antistatique, pour appareils de 230 V, 50/60 Hz
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2 060,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 135-1088
    Contrôleur de pression automatique pour appareils de 230 V, comprenant un support de montage, du matériel, des tubes en polyvinyle de 3/16" de Ø, des tubes en polyvinyle de 3/32" de Ø et un cordon d'alimentation, pour le contrôle automatique de la pression dans la chambre principale, pour la purge de la chambre principale et les cycles de remplissage, l'évacuation de la chambre de transfert et les cycles de remplissage
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 9 490,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5242501
    Kit de tubes d'oxygène et d'élimination de l'humidité, comprenant un tube en FEP de 25'', huit inserts pour tubes et deux connecteurs pour brancher l'oxygène et la colonne d'élimination de l'humidité à la pompe à membrane
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 729,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5242700
    Kit d'aération pour la vanne de réduction de pression pour lâcher la vanne de réduction de pression pendant la surpressurisation, comprenant une cartouche de connexion d'un Ø externe de 3,9'' et un Ø interne de 3,8'', un anneau d'étanchéité, deux coudes, quatre pinces et un tube de 13'' de long (un conduit d'aération pour ventilation externe et une vanne de réduction de pression 5230600 sont nécessaires, mais non inclus)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 665,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5244100
    Débitmètre pour connexion en ligne de la chaîne de séchage et confirmation visuelle de circulation de la chaîne de séchage
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5244200
    Colonne d'élimination de l'oxygène et de l'humidité, pour réduire le niveau d'oxygène à moins de 5 ppm et le niveau d'humidité à moins de 50 ppm ; nécessite une connexion à deux vannes manuelles sur la chambre principale et une pompe à vide à membrane pour l'élimination de l'oxygène/l'humidité dans l'atmosphère et le renouvellement
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3 630,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5244300
    Portoirs pour colonne d'élimination de l'oxygène et de l'humidité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 197,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5245100
    Vanne de gaz à commande manuelle et kit de raccordement au vide avec des tubes flexibles en vinyle, les raccords nécessaires à la connexion au réservoir de gaz inerte fourni par l'utilisateur et la pompe à vide rotative pour les vannes situées sur la boîte à gants
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 301,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5245200
    Kit de raccordement du gaz et tuyaux à vide, contrôleur automatique de la pression, avec des tubes flexibles en vinyle et les raccords nécessaires à la connexion au réservoir de gaz inerte fourni par l'utilisateur et la pompe à vide rotative pour les vannes situées sur la boîte à gants
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 330,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5244901
    Moniteur d'humidité/hygromètre à placer à l'intérieur de la chambre principale pour suivre en permanence les taux d'humidité et l'humidité absolue des gaz (0 - 10 000 ppm) ; se compose d'un capteur d'humidité de technologie de céramique chimiquement inerte, d'un bloc d'échantillonnage, d'un moniteur d'affichage numérique, d'une pompe d'échantillonnage, d'une alimentation à commutation et d'un l'interrupteur marche/arrêt pour des appareils de 230 V
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 11 890,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5245900
    Étagère extérieur de la chambre de transfert, étagère en acier revêtue de poudre sèche d'époxy, 271,78×383,54, pour un montage sur le haut de la chambre de transfert pour maximiser la zone extérieure de travail
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5247300
    Panier organisateur suspendu (137,16 mm), en plastique, ce conteneur peut accueillir diverses petites pièces
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 10,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5247301
    Panier organisateur suspendu (187,96 mm), en plastique, ce conteneur peut accueillir diverses petites pièces
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 15,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5290400
    Multiprise d'alimentation électrique, prise EU, 250 volts, 2 ampères, 4 prises femelles
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - 493,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5241200
    Kit de ventilation avec filtre de décompression à charbon, comprenant un filtre à charbon ; pour conduits à l'extérieur ou l'intérieur ; peut être utilisé avec le kit de ventilation avec filtre de décompression HEPA 5238500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT - 2 280,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5244400
    Le moniteur d'oxygène pour 115/230 V mesure le pourcentage d'oxygène (0,1 - 100 %) à l'intérieur de la boîte à gants en utilisant un capteur électrochimique résistant aux produits chimiques, comprenant un câble de capteur d'interconnexion et un cordon d'alimentation pour la connexion à la prise femelle électrique intérieure de la boîte à gants
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3 360,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5242100
    Kit de barres IV pour porter des flacons de solutions intraveineuses et des sachets, comprenant une longue barre de 21,2" en acier inoxydable, du matériel de montage et quatre crochets mousquetons ; nécessite le kit d'étagère 5235000 ou 5235001 (non inclus)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 197,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5242500
    Kit de tubes pour chaîne de séchage, comprenant un kit de tubes en éthylène-propylène fluoré (FEP) 25' et huit inserts pour tubes pour connecter les composants de la chaîne de séchage
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 537,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5238500
    Kit de ventilation avec filtre de décompression HEPA, avec filtre HEPA efficace à 99,99% ; pour conduits à l'extérieur ou l'intérieur ; peut être utilisé avec le kit de ventilation avec filtre à charbon 5241200
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 350,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5240100
    Filtre à air et gaz 0,2 µm, retient les particules pour la chaîne de séchage ou la pompe à vide d'évacuation ; 0,25" - 0,38" de Ø interne
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT - 562,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5241100
    Kit d'installation de câble électrique à 9 broches, comprenant des têtes de perçage et des scies cloches pour l'installation d'un câble électrique à 9 broches scellé 5075619
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 240,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP7815301
    Jerricane avec support pour maintenir tout insert, en polypropylène transparent pour une inspection visuelle du contenu du piège
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 601,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5236100
    La fenêtre de visualisation, en acrylique (749×396×12,7 mm) avec cadre en acier revêtu de poudre sèche d'époxy remplace la fenêtre standard en verre laminé
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 010,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5235000
    Kit d'étagères arrière, comprenant quatre étagères en acier inoxydable verticales et revêtues d'époxy, avec dos fendu en acier inoxydable pour le montage des kits d'étagères suspendues (vendue séparément) ; Dimensions une fois assemblé : 563,88×508×111,76 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 631,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5235001
    Kit d'étagères côté gauche, comprenant quatre étagères en acier inoxydable verticales et revêtues d'époxy, pour le stockage sur le côté gauche de la chambre principale pour optimiser l'espace ; dimensions une fois assemblé : 538,48×508×111,76 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 601,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LBCP5225701
    Set de vanne A, avec valve à bille manuelle, raccord de compression, raccord de tuyau, joint torique et écrou pour vanne de service à la chambre principale ou à la chambre de transfert ; nécessite l'installation et un trou de 0,688" de Ø
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT - 449,00 €