Crayons techniques
Marqueur de surface, noir
  119-0442
Crayons techniques
  119-0442
Crayons techniques
Crayons techniques
Marqueur de surface, noir
48,40 €
1 * 1 ST
Stylo jetable ultra-résistant à pointe souple disponible en plusieurs couleurs pour écrire sur le verre, le métal, la céramique, le plastique, le papier, etc. La peinture à base d'huile du marqueur résiste aux lavages, aux intempéries, aux acides doux et aux alcalis. L'épaisseur du marqueur est de 1 mm.
  • Écrit sur la plupart des surfaces
  • Fonctionne dans la plage de températures comprises entre –46 et +65 °C
  • Autoclavables à 121 °C
  • Couleur:
    noir
  • Désignation:
    Marqueur de surface