VWR® Traceable®, Shockproof thermometer
–50…+300 °C, ±0,3 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, Sonde repliable en acier inoxydable (Lר: 114×3,5 mm), 280×16×38 mm, 60,5 g
N° de catalogue 620-2065
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ce thermomètre "déployable, façon couteau suisse" comprend une sonde pouvant être positionnée sous n'importe quel angle.
- Lecture facile grâce à l'écran large à grands chiffres
- Fonction de maintien 'HOLD'
- Mémorisation des valeurs minimale/maximale sur n'importe quelle période
- Repliée, la sonde est protégée et le thermomètre peut être transporté en toute sécurité grâce une dragonne, ou dans la poche
Certifications: Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1, et 9001.
Livraison: Fourni avec une sonde, une batterie et un certificat de calibration Traceable®.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
620-2065
Images 360
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Documentation produit
Spécifications
- Plage de mesure:–50…+300 °C
- Résolution:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- Poids:60,5 g
- l×p×h:280×16×38 mm
- Précision:±0,3 °C
- Sonde:Sonde repliable en acier inoxydable (Lר: 114×3,5 mm)