Boron standard solution, 10,000 mg/L B in water 2% ammonium hydroxide (de B(OH₃)) étalon mono-élément pour ICP
N° de catalogue 5722.0100
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:2% NH₄OH
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Élement:Bore
- Symbole:B
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traçabilité NIST