ContactUsLinkComponent
Antimony standard solution, 1,000 mg/l Sb in water étalon pour SAA
Catalog # REGEAASBH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Antimony standard solution, 1,000 mg/l Sb in water étalon pour SAA
Catalog # REGEAASBH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Élement:
    Antimoine
  • Symbole:
    Sb