Acide acétique 7,5%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- Numéro CAS:64-19-7
- Formule:H₃CCOOH
- Numéro MDL:MFCD00036152
- Poids moléculaire:60.05 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-580-7
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- Numéro CAS:64-19-7
- Formule:H₃CCOOH
- Numéro MDL:MFCD00036152
- Poids moléculaire:60.05 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-580-7