Bismuth standard solution, 1,000 mg/l Bi in 5% nitric acid (de Bi) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # SUPL05719-100ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ300
- Élement:Bismuth
- Symbole:Bi
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.