Bismuth standard solution, 10,000 mg/l Bi in 10% nitric acid (de Bi) étalon mono-élément pour ICP
5721.0100
: Avantor
:
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:10% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Élement:Bismuth
- Symbole:Bi
: Traçabilité NIST