Bismuth standard solution, 10 mg/L Bi in 5% nitric acid (de Bi) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 45249.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- MDL No.:MFCD00134033
- Élement:Bismuth
- Symbole:Bi
Specifications
About this item
Molecular Formula: Bi in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certifications: Traçabilité NIST