Beryllium standard solution, 1,000 mg/l Be in 1 M hydrochloric acid étalon pour SAA
Catalog # REGEAABEH
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:1 M HCl
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Élement:Béryllium
- Symbole:Be