Beryllium standard solution, 5,000 mg/l Be in 1 M nitric acid (de Be) étalon pour SAA
Catalog # KRAF03622.2000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Specifications
- Concentration:5000 mg/L
- Matrice:1 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Élement:Béryllium
- Symbole:Be
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST