Beryllium standard solution, 10,000 mg/L Be in 5% nitric acid (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00134032
Certifications: Traçabilité NIST
Spécifications
- MDL No.:MFCD00134032