Beryllium standard solution, 10 mg/L Be in 5% nitric acid (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
45248.AE
:
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- MDL No.:MFCD00134032
- Élement:Béryllium
- Symbole:Be
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
: Traçabilité NIST