ContactUsLinkComponent
Cadmium standard solution, 100 mg/l Cd in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
  ACCUICPMS08N001X1
 :  
Cadmium standard solution, 100 mg/l Cd in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
  ACCUICPMS08N001X1
 :  
  • Concentration:
    100 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Cadmium
  • Symbole:
    Cd