Cadmium standard solution, 10 mg/L Cd in 5% nitric acid (de Cd) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 45250.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- MDL No.:MFCD00010914
- Élement:Cadmium
- Symbole:Cd
Specifications
About this item
Molecular Formula: Cd in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certifications: Traçabilité NIST